accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOClNOO

CAS RN 96-99-1

IUPAC Nor: 4-chloro-3-nitrobenzoic acid
Synonymes: 4-chloro-3-nitrobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 201.56
Formule moléculaire: C7H4ClNO4
InChi Key: DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats