accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3O

CAS RN 96-04-8

IUPAC Nor: heptane-2,3-dione
Synonymes: heptane-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol): 128.17
Formule moléculaire: C7H12O2
InChi Key: FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC(=O)C(C)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats