accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNNH2OHO

CAS RN 95753-56-3

IUPAC Nor: 3-(4-aminophenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Synonymes: 3-(4-aminophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 402.45
Formule moléculaire: C24H22N2O4
InChi Key: VALNSJHHRPSUDO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats