accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 95-54-5

IUPAC Nor: benzene-1,2-diamine
Synonymes: o-phenylenediamine phenylene-1,2-dimaine CI oxidation base 16 PODA 2-phenylene diamine ccris 508 o-fenylendiamin C.I. oxidation base 16 1,2-fenylendiamin orthamine
Poids moléculaire (g/mol): 108.14
Formule moléculaire: C6H8N2
InChi Key: GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC=C1N
Point d’ébullition 
  • (4)
  • (3)
  • (6)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (10)
Pourcentage de pureté 
  • (6)
  • (7)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (9)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (6)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (10)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)