CAS RN 948995-62-8
IUPAC Nor:
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-{3,5-dimethyl-4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl}-4-oxobutanoate
Synonymes:
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-{3,5-dimethyl-4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl}-4-oxobutanoate
Poids moléculaire (g/mol):
454.44
Formule moléculaire:
C23H22N2O8
InChi Key:
CUTCHWUKZOOSRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(=CC(C)=C1OCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Succinimidyl 4-[3,5-Diméthyl-4-(4-nitrobenzyloxy)phényl]-4-oxobutyrate 96,0+%, TCI America™
CAS: 948995-62-8 Formule moléculaire: C23H22N2O8 Poids moléculaire (g/mol): 454.435 Clé InChI: CUTCHWUKZOOSRX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-[3,5-Dimethyl-4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl]-4-oxobutyric Acid Succinimidyl Ester PubChem CID: 17751994 Nom de l’IUPAC: (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 4-[3,5-diméthyl-4-[(4-nitrophényl)méthoxy]phényl]-4-oxobutanoate SOURIRES: CC1=CC(=CC(=C1OCC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C)C(=O)CCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O