accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHSiHO

CAS RN 947-42-2

IUPAC Nor: diphenylsilanediol
Synonymes: diphenylsilanediol
Poids moléculaire (g/mol): 216.31
Formule moléculaire: C12H12O2Si
InChi Key: OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O[Si](O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats