accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNONH2

CAS RN 946409-19-4

IUPAC Nor: 1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanamine
Synonymes: 1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanamine
Poids moléculaire (g/mol): 189.22
Formule moléculaire: C10H11N3O
InChi Key: SBNUQIHHPTZLSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(CN)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)