accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 944896-42-8

IUPAC Nor: 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes: 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 241.04
Formule moléculaire: C8H5BrN2O2
InChi Key: SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)