accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNFFF

CAS RN 94239-04-0

IUPAC Nor: 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Synonymes: 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol): 165.09
Formule moléculaire: C6H3F4N
InChi Key: IZOIOCQPMHHDHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC(=N1)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats