CAS RN 93939-74-3
IUPAC Nor:
(2R)-2-azaniumyl-2-(4-fluorophenyl)acetate
Synonymes:
(2R)-2-ammonio-2-(4-fluorophenyl)acetate
Poids moléculaire (g/mol):
169.16
Formule moléculaire:
C8H8FNO2
InChi Key:
JKFYKCYQEWQPTM-SSDOTTSWSA-N
SMILES:
[NH3+][C@@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Fluoro-D-2-phénylglycine 98,0+%, TCI America™
CAS: 93939-74-3 Formule moléculaire: C8H8FNO2 Poids moléculaire (g/mol): 169.155 Numéro MDL: MFCD00042727 Clé InChI: JKFYKCYQEWQPTM-SSDOTTSWSA-N Synonyme: r-4-fluorophenylglycine,r-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid,d--4-fluorophenylglycine,4-fluoro-d-phenylglycine,4-fluoro-d-alpha-phenylglycine,d-4-fluorophenylglycine,r---4-fluorophenyl glycine,4-fluoro-d-2-phenylglycine,4-fluorophenylglycine,4-fluoro-d-a-phenylglycine PubChem CID: 124515 Nom de l’IUPAC: (2R)-2-amino-2-(4-fluorophényl)acide acide SOURIRES: C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)F