accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CNOHNSOONHONHCH3O

CAS RN 93479-97-1

IUPAC Nor: 3-ethyl-4-methyl-N-{2-[4-({[(4-methylcyclohexyl)carbamoyl]amino}sulfonyl)phenyl]ethyl}-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Synonymes: glimepiride glimepiride (product) aventis brand of glimepiride glimepiride preparation roname pms-glimepiride glimepiride (substance) 格列美脲 lacer brand of glimepiride aventis pharma brand of glimepiride
Poids moléculaire (g/mol): 490.62
Formule moléculaire: C24H34N4O5S
InChi Key: WIGIZIANZCJQQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCC(C)CC2)C1=O
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)