accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOSOHO

CAS RN 934570-44-2

IUPAC Nor: 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Synonymes: 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 200.21
Formule moléculaire: C8H8O4S
InChi Key: ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)