CAS RN 930-87-0
IUPAC Nor:
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole
Synonymes:
1,2,5-trimethylpyrrole
Poids moléculaire (g/mol):
109.17
Formule moléculaire:
C7H11N
InChi Key:
YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C(C)=CC=C1C
1
–
1
de
1
résultats
1
1,2,5-Trimethylpyrrole 98.0+%, TCI America™
CAS: 930-87-0 Formule moléculaire: C7H11N Poids moléculaire (g/mol): 109.172 Numéro MDL: MFCD00003090 Clé InChI: YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole,1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl,pyrrole, 1,2,5-trimethyl,acmc-209rjx,1,2,5-trimehylpyrrole,1,2,5-trimethylpyrrole,1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole #,1,2,5-trimethyl-3h-pyrrole-1-ium-3-ide CID PubChem: 70260 Nom IUPAC: 1,2,5-trimethylpyrrole SMILES: CC1=CC=C(N1C)C