accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 92-75-1

IUPAC Nor: N-(2,4-dimethylphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
Synonymes: N-(2,4-dimethylphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol): 291.35
Formule moléculaire: C19H17NO2
InChi Key: VTPSNRIENVXKCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(NC(=O)C2=C(O)C=C3C=CC=CC3=C2)C(C)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats