accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHO

CAS RN 92-61-5

IUPAC Nor: 7-hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
Synonymes: scopoletin 东莨菪亭 acid, chrysotropic 6-methylesculetin 6-O-methylesculetin scopoletol gelseminic acid β-methylesculetin chrysotropic acid acid, gelseminic
Poids moléculaire (g/mol): 192.17
Formule moléculaire: C10H8O4
InChi Key: RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(O)C=C2OC(=O)C=CC2=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (5)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)