CAS RN 92-45-5
IUPAC Nor:
3-chloro-2H-chromen-2-one
Synonymes:
3-chlorochromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
180.59
Formule moléculaire:
C9H5ClO2
InChi Key:
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Chlorocoumarin 98.0+%, TCI America™
CAS: 92-45-5 Formule moléculaire: C9H5ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 180.59 Numéro MDL: MFCD00024073 Clé InChI: CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chlorocoumarin,coumarin, 3-chloro,2h-1-benzopyran-2-one, 3-chloro,3-chloro-2h-chromen-2-one,chlorocoumarin,3-chloro-2h-1-benzopyran-2-one,acmc-1ciat,2h-1-benzopyran-2-one,3-chloro CID PubChem: 96133 Nom IUPAC: 3-chloro-2H-chromen-2-one SMILES: ClC1=CC2=CC=CC=C2OC1=O