accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 910036-84-9

H3CNHNNOOOHHO

CAS RN 910036-84-9

IUPAC Nor: ({4-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methyl)(methyl)amine; oxalic acid
Synonymes: oxalic acid; {[4-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methyl}(methyl)amine
Poids moléculaire (g/mol): 291.31
Formule moléculaire: C14H17N3O4
InChi Key: AIQAEMDKVTYASZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.CNCC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)