accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 9003-09-2

CH3OH2C

CAS RN 9003-09-2

IUPAC Nor: methoxyethene
Synonymes: methyl vinyl ether
Poids moléculaire (g/mol): 58.08
Formule moléculaire: C3H6O
InChi Key: XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC=C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats