accessibility menu, dialog, popup

UserName

A(a)

CAS RN 9002-92-0

IUPAC Nor: —
Synonymes: —
Poids moléculaire (g/mol): —
Formule moléculaire: —
InChi Key: —
SMILES: —
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)