accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClO

CAS RN 89-98-5

IUPAC Nor: 2-chlorobenzaldehyde
Synonymes: 2-chlorobenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 140.57
Formule moléculaire: C7H5ClO
InChi Key: FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC=C1C=O
Point d’ébullition 
  • (4)
  • (1)
  • (5)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (8)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)