accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHHOO

CAS RN 89-56-5

IUPAC Nor: 2-hydroxy-5-methylbenzoic acid
Synonymes: 5-methylsalicylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 152.15
Formule moléculaire: C8H8O3
InChi Key: DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)