accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 88816-02-8

IUPAC Nor: bis(4-phenoxyphenyl)-1,3,2λ⁵,4λ⁵-dithiadiphosphetane-2,4-dithione
Synonymes: bis(4-phenoxyphenyl)-1,3,2λ⁵,4λ⁵-dithiadiphosphetane-2,4-dithione
Poids moléculaire (g/mol): 528.59
Formule moléculaire: C24H18O2P2S4
InChi Key: BFIWQSSAMKDRRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S=P1(SP(=S)(S1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats