accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OONHNNHOOCH3CH3NHNOOCH3CH3N

CAS RN 88122-99-0

IUPAC Nor: 2-ethylhexyl 4-({4,6-bis[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzoate
Synonymes: ethylhexyl triazone
Poids moléculaire (g/mol): 823.09
Formule moléculaire: C48H66N6O6
InChi Key: JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)C(=O)OCC(CC)CCCC)=NC(NC3=CC=C(C=C3)C(=O)OCC(CC)CCCC)=N2)C=C1
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats