accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 878194-92-4

BOOH3CCH3H3CH3CNN

CAS RN 878194-92-4

IUPAC Nor: 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Synonymes: 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 230.07
Formule moléculaire: C12H15BN2O2
InChi Key: LUDBQHAQFBWGNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=NC=C1)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats