accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONNN

CAS RN 871825-54-6

IUPAC Nor: {3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Synonymes: [3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 189.22
Formule moléculaire: C10H11N3O
InChi Key: PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats