accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSiHNOOCHOH3COCH3

CAS RN 870987-68-1

IUPAC Nor: prop-2-yn-1-yl N-[3-(triethoxysilyl)propyl]carbamate
Synonymes: prop-2-yn-1-yl N-[3-(triethoxysilyl)propyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol): 303.43
Formule moléculaire: C13H25NO5Si
InChi Key: ZMASSMHNNATIBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCO[Si](CCCNC(=O)OCC#C)(OCC)OCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats