CAS RN 86393-32-0
IUPAC Nor:
hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride
Synonymes:
hydrogen ciprofloxacin hydrate chloride
Poids moléculaire (g/mol):
385.82
Formule moléculaire:
C17H21ClFN3O4
InChi Key:
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Ciprofloxacine Chlorhydrate Monohydrate 98,0+%, TCI America™
CAS: 86393-32-0 Formule moléculaire: C17H21ClFN3O4 Poids moléculaire (g/mol): 385.82 Numéro MDL: MFCD00242856 Clé InChI: ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ciprofloxacin hydrochloride monohydrate,ciloxan,ceprimax,oftacilox,proquin xr,cipro,floxacipron,belmacina,ciflosin,ciprocinal PubChem CID: 62998 ChEBI: CHEBI:59936 Nom de l’IUPAC: Hydrogène 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazine-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylique chlorure d’hydrate d’acide SOURIRES: [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O