CAS RN 84547-86-4
IUPAC Nor:
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Synonymes:
4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
205.01
Formule moléculaire:
C5H5BrN2O2
InChi Key:
LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=C(Br)C(=N1)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 84547-86-4 Formule moléculaire: C5H5BrN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 205.011 Clé InChI: LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid,1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl,4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid,pubchem16814,4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid,1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl,4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # PubChem CID: 536013 Nom de l’IUPAC: 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid SOURIRES: CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br