CAS RN 84376-20-5
IUPAC Nor:
3,5-difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Synonymes:
3,5-difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
174.1
Formule moléculaire:
C7H4F2O3
InChi Key:
GZPCNALAXFNOBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acide 3,5-difluorosalicylique, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Acide 3,5-difluorosalicylique, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 84376-20-5 Formule moléculaire: C7H4F2O3 Poids moléculaire (g/mol): 174.103 Numéro MDL: MFCD06203609 Clé InChI: GZPCNALAXFNOBT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,5-difluorosalicylic acid,3,5-difluoro-salicylic acid,benzoic acid, 3,5-difluoro-2-hydroxy PubChem CID: 10888405 Nom de l’IUPAC: Acide 3,5-difluoro-2-hydroxybenzoïque SOURIRES: C1=C(C=C(C(=C1F)O)C(=O)O)F