CAS RN 83280-65-3
IUPAC Nor:
2-acetyl-4H,9H-naphtho[2,3-b]furan-4,9-dione
Synonymes:
2-acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione
Poids moléculaire (g/mol):
240.21
Formule moléculaire:
C14H8O4
InChi Key:
DPHUWDIXHNQOSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CC2=C(O1)C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Acétylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione 98,0+%, TCI America™
CAS: 83280-65-3 Formule moléculaire: C14H8O4 Poids moléculaire (g/mol): 240.21 Numéro MDL: MFCD28155270 Clé InChI: DPHUWDIXHNQOSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Napabucasin PubChem CID: 10331844 Nom de l’IUPAC: 2-acétyl-4H,9H-naphtho[2,3-b]furan-4,9-dione SOURIRES: CC(=O)C1=CC2=C(O1)C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O