missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acétylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A311025MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A311025MG 25 mg
A3110100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A311025MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A311025MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 83280-65-3
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Numéro MDL MFCD28155270
Clé InChI DPHUWDIXHNQOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Napabucasin
PubChem CID 10331844
Nom de l’IUPAC 2-acétyl-4H,9H-naphtho[2,3-b]furan-4,9-dione
SOURIRES CC(=O)C1=CC2=C(O1)C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione
Point de fusion 226 °C
Quantité 25 mg
Poids de formule 240.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur