CAS RN 82010-31-9
IUPAC Nor:
tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamate
Synonymes:
tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol):
217.31
Formule moléculaire:
C11H23NO3
InChi Key:
LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
SMILES:
CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Boc-L-leucinol, 97%
CAS: 82010-31-9 Formule moléculaire: C11H23NO3 Poids moléculaire (g/mol): 217.31 Numéro MDL: MFCD00076950 Clé InChI: LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N Synonyme: boc-l-leucinol,n-boc-l-leucinol,boc-leucinol,boc-leu-ol,tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate,n-boc l-leucinol,pubchem12195,l-leucinol, n-boc protected,n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol PubChem CID: 7018766 Nom de l’IUPAC: tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamate SOURIRES: CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C