accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHONOO

CAS RN 81721-87-1

IUPAC Nor: 6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Synonymes: 6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Poids moléculaire (g/mol): 194.15
Formule moléculaire: C8H6N2O4
InChi Key: UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC2=C(OCC(=O)N2)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats