missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Nitro-2H-1,4-benzoxazine-3(4H)-un 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N09991G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N09991G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. N09991G Fournisseur TCI America Code fournisseur N09991G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 81721-87-1
Formule moléculaire C8H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.146
Numéro MDL MFCD03425744
Clé InChI UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-nitro, 6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-nitro-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, acmc-209pm5, 6-nitro-2h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-nitro-4-h-benzo 1,4 oxazin-3-one
PubChem CID 2763683
Nom de l’IUPAC 6-nitro-4H-1,4-benzoxazine-3-one
SOURIRES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]

Specifications

Nom ou substance chimique 6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Point de fusion 238 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 194.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline