accessibility menu, dialog, popup

UserName

SHO

CAS RN 81443-44-9

IUPAC Nor: [4-(thiophen-2-yl)phenyl]methanol
Synonymes: [4-(thiophen-2-yl)phenyl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 190.26
Formule moléculaire: C11H10OS
InChi Key: KHZSWSHUIYOMSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)