accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)OO(R)CH3(S)O(R)(R)H3COH3C(S)OH(S)CH3O(S)CH3(R)O(S)O(R)CH3(S)(R)HONCH3H3C(R)CH3(R)H3CO(R)CH3(R)HO(S)H3COHOH3C

CAS RN 81103-11-9

IUPAC Nor: (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Synonymes: clarithromycin clarithromycinum 6-O-methylerythromycin A 克拉霉素 clarithromycina 6-O-methylerythromycin
Poids moléculaire (g/mol): 747.96
Formule moléculaire: C38H69NO13
InChi Key: AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
SMILES: CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
Forme physique 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Couleur 
  • (3)
Niveau 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)