CAS RN 79651-64-2
IUPAC Nor:
(6-aminopyridin-2-yl)methanol
Synonymes:
(6-aminopyridin-2-yl)methanol
Poids moléculaire (g/mol):
124.14
Formule moléculaire:
C6H8N2O
InChi Key:
YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=CC(CO)=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Aminopyridine-6-méthanol, 97%
2-Aminopyridine-6-méthanol, 97%
CAS: 79651-64-2 Formule moléculaire: C6H8N2O Poids moléculaire (g/mol): 124.143 Numéro MDL: MFCD09863097 Clé InChI: YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-aminopyridin-2-yl methanol,6-amino-2-pyridinemethanol,2-aminopyridine-6-methanol,6-amino-pyridin-2-yl-methanol,2-pyridinemethanol, 6-amino,2-amino-6-hydroxymethylpyridine,6-aminopyridine-2-methanol,6-amino-2-pyridinyl methanol,2-amino-6-hydroxymethyl pyridine,2-hydroxymethyl-6-aminopyridine PubChem CID: 11182606 Nom de l’IUPAC: (6-aminopyridine-2-yl)méthanol SOURIRES: C1=CC(=NC(=C1)N)CO