accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 79127-24-5

IUPAC Nor: N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
Synonymes: N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 433.43
Formule moléculaire: C20H30Cl2N2O2S
InChi Key: XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=C(Cl)C2=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats