accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SNH2OO

CAS RN 7803-58-9

IUPAC Nor: sulfamoylamine
Synonymes: sulfamide sulfonyl diamide imidosulfamic acid sulfuryl diamide diamidodioxidosulfur sulfamamide sulfuryl amide
Poids moléculaire (g/mol): 96.1
Formule moléculaire: H4N2O2S
InChi Key: NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(N)(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)