accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3N

CAS RN 78-82-0

IUPAC Nor: 2-methylpropanenitrile
Synonymes: isobutyronitrile isopropyl nitrile isopropylkyanid isopropylnitrile
Poids moléculaire (g/mol): 69.11
Formule moléculaire: C4H7N
InChi Key: LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C#N
Point d’ébullition 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)