accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7791-28-8

BaBrBrH2OH2O

CAS RN 7791-28-8

IUPAC Nor: barium(2+) dihydrate dibromide
Synonymes: barium(2+) dihydrate dibromide
Poids moléculaire (g/mol): 333.17
Formule moléculaire: BaBr2H4O2
InChi Key: HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats