accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOBrOO

CAS RN 7789-38-0

IUPAC Nor: sodium bromate
Synonymes: sodium bromate
Poids moléculaire (g/mol): 150.89
Formule moléculaire: BrNaO3
InChi Key: XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-][Br](=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (1)
  • (3)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)