accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7789-18-6

IUPAC Nor: caesium(1+) nitrate
Synonymes: caesium nitrate
Poids moléculaire (g/mol): 194.91
Formule moléculaire: CsNO3
InChi Key: NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cs+].[O-][N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (31)
  • (3)
Niveau 
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
Forme physique 
  • (8)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (16)
  • (4)
  • (2)
  • (12)
  • (31)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)