missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate de césium, solution tampon d’ionisation, Specpure™

Numéro de catalogue. AA45294AE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA45294AE 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA45294AE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 045294AE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7789-18-6 | CSNO3 | 194,909 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7789-18-6
Formule moléculaire CsNO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.909
Numéro MDL MFCD00010963
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62674
Nom de l’IUPAC césium; Nitrate
SOURIRES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Cesium nitrate Ionization Buffer Solution
Forme physique Liquide
Concentration 1% Cs (comme Cs2CO3) dans 5% HNO3
Numéro UN UN3264
Quantité 100 mL
Niveau Specpure
Hazard Category H290-H314-H335-H361
Hazard Statement GHS H Statement
H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Precautionary Statement P201-P202-P234-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 232-146-8
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche