accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7782-42-5

IUPAC Nor: carbon
Synonymes: carbon|carbone|carbon atom|carbono|carbonium|kohlenstoff|atomic carbon|carbon black pigment|carbon-black extracts|activated charcoal (medication)
Poids moléculaire (g/mol): 12.01
Formule moléculaire: C
InChi Key: OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [C]
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (11)
  • (8)
  • (31)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (5)
  • (2)
  • (18)
  • (1)
Niveau 
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (21)
  • (54)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (8)
  • (31)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (18)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)