accessibility menu, dialog, popup

UserName

KKOSOOO

CAS RN 7778-80-5

IUPAC Name: dipotassium sulfate
Synonyms: potassium sulfate|potassium sulphate|kaliumsulfat|caswell no. 702|unii-1K573LC5TV|sal polychrestum|arcanum duplicatum|kalium sulphuricum|sulfato de potasio|potassium sulfate (K2(SO4))
Molecular Weight (g/mol): 174.25
Molecular Formula: K2O4S
InChi Key: OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (61)
  • (1)
Grade 
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
Quantity 
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physical Form 
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (14)
  • (2)
Percent Purity 
  • (17)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (16)
  • (3)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (26)
  • (19)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (8)
  • (6)
  • (7)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (20)
  • (61)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (14)
  • (2)
  • (17)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)