accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH4NH2SOOO

CAS RN 7773-06-0

IUPAC Nor: ammonium sulfamate
Synonymes: ammonium sulfamate
Poids moléculaire (g/mol): 114.12
Formule moléculaire: H6N2O3S
InChi Key: GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH4+].NS([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (11)
  • (5)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
Forme physique 
  • (2)
  • (6)
  • (5)
Niveau 
  • (5)
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (8)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (7)