accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CSiH3CCH3ClCl

CAS RN 7751-38-4

IUPAC Nor: dichlorobis(propan-2-yl)silane
Synonymes: dichlorodiisopropylsilane
Poids moléculaire (g/mol): 185.16
Formule moléculaire: C6H14Cl2Si
InChi Key: GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)