accessibility menu, dialog, popup

UserName

NICl

CAS RN 77332-79-7

IUPAC Nor: 3-chloro-4-iodopyridine
Synonymes: 3-chloro-4-iodopyridine
Poids moléculaire (g/mol): 239.44
Formule moléculaire: C5H3ClIN
InChi Key: SQXBYRRNGPVSAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(I)C=CN=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats