accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NH2N

CAS RN 771-97-1

IUPAC Nor: naphthalene-2,3-diamine
Synonymes: 2,3-naphthalenediamine
Poids moléculaire (g/mol): 158.2
Formule moléculaire: C10H10N2
InChi Key: XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(N)C=C2C=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (6)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)